Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Slangen
Chromatography Tubing
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing Sleeve, PEEK
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing Sleeve, PEEK
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing Sleeve, PEEK
Catalog # HICHHI-1113
Supplier:
Avantor
Expand image
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing Sleeve, PEEK
Catalog # HICHHI-1113
Supplier:
Avantor
Specifications
Ø uitw.:
1,575 mm
Ø inw.:
0,864 mm
Kleur:
blauw
VPE:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details