ContactUsLinkComponent
2-Propanol ≥99.8% VLSI, Semiconductor grade (Honeywell 17604)
Inflammable
Irritant
2-Propanol ≥99.8% VLSI, Semiconductor grade (Honeywell 17604)
N° de catalogue HONC40301H-2.5L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Inflammable
Irritant
2-Propanol ≥99.8% VLSI, Semiconductor grade (Honeywell 17604)
N° de catalogue HONC40301H-2.5L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Particles > 0,5 µm:
    Max. 250 P/ml
  • Assay (GC):
    Min. 99.8 %
  • Boiling range:
    81 - 83 °C
  • Density (D 20/4):
    0.785 - 0.787
  • Refractive index (n 20/D):
    1.3770 - 1.3780
  • Non-volatile matter:
    Max. 5 ppm
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 500 ppm
  • Free acid (as C₂H₅COOH):
    Max. 10 ppm
  • Silver (Ag):
    Max. 0.01 ppm
  • Aluminium (Al):
    Max. 0.05 ppm
  • Arsenic (As):
    Max. 0.01 ppm
  • Gold (Au):
    Max. 0.02 ppm
  • Boron (B):
    Max. 0.01 ppm
  • Barium (Ba):
    Max. 0.02 ppm
  • Beryllium (Be):
    Max. 0.01 ppm
  • Bismuth (Bi):
    Max. 0.02 ppm
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.05 ppm
  • Cadmium (Cd):
    Max. 0.01 ppm
  • Cobalt (Co):
    Max. 0.01 ppm
  • Chromium (Cr):
    Max. 0.01 ppm
  • Copper (Cu):
    Max. 0.01 ppm
  • Iron (Fe):
    Max. 0.05 ppm
  • Gallium (Ga):
    Max. 0.01 ppm
  • Indium (In):
    Max. 0.01 ppm
  • Potassium (K):
    Max. 0.02 ppm
  • Lithium (Li):
    Max. 0.01 ppm
  • Magnesium (Mg):
    Max. 0.02 ppm
  • Manganese (Mn):
    Max. 0.01 ppm
  • Molybdenum (Mo):
    Max. 0.01 ppm
  • Sodium (Na):
    Max. 0.1 ppm
  • Nickel (Ni):
    Max. 0.01 ppm
  • Lead (Pb):
    Max. 0.01 ppm
  • Platinum (Pt):
    Max. 0.02 ppm
  • Antimony (Sb):
    Max. 0.01 ppm
  • Tin (Sn):
    Max. 0.02 ppm
  • Strontium (Sr):
    Max. 0.01 ppm
  • Titanium (Ti):
    Max. 0.01 ppm
  • Thallium (Tl):
    Max. 0.01 ppm
  • Vanadium (V):
    Max. 0.01 ppm
  • Zinc (Zn):
    Max. 0.02 ppm
  • Zirconium (Zr):
    Max. 0.01 ppm
  • Chloride (Cl):
    Max. 1 ppm
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 1 ppm
  • Acetone (GC):
    Max. 100 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :60.1 g/mol
Point d'ébullition:77…83 °C (1,013 hPa)
Point de fusion:–90 °C
Densité:0,784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:12 °C
Température de stockage:Kamertemperatuur
EINECS:200-661-8
UN:1219
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
Numéro CAS:67-63-0
Formule:(CH₃)₂CHOH
Numéro MDL:MFCD00011675