VWR®, Klemhouder
Catalog # 444-0917
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Omschrijving:Regular clamp holder, 0 - 18 mm grip size
- Materiaal:Vernikkeld zink
- VPE:1
Specifications
About this item
Deze reguliere klemhouder is gemaakt van een vernikkelde zinkconstructie.
- Ideaal voor het bevestigen van klemmen aan laboratoriumframes
- Gebruik overal waar klemmen op 90° vereist is