Orders LinkContactUsLinkComponent
SYPRO® Ruby protein blot stain
SYPRO® Ruby protein blot stain
SYPRO® Ruby Protein Blot Stain, 200 mL
Catalogus # LONZ50565
Leverancier:   LONZA
SYPRO® Ruby protein blot stain
Catalogus # LONZ50565
Leverancier:  LONZA
CAS-nummer:  
SYPRO® Ruby protein blot stain
SYPRO® Ruby Protein Blot Stain, 200 mL
CAS-nummer:  
Price
323,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 200 mL
Product Details & Documents
SYPRO™ Ruby is 60-times more sensitive than reversible protein blot stains like Ponceau S, and 30-times more sensitive than Amido Black or Coomassie® brilliant blue stains.
  • Visualize proteins prior to transfer - does not interfere with protein activity
  • Versatile - Excellent for staining native proteins
  • Safe - No acids or organic solvents necessary
  • Sensitive - Detects as little as 4-8 ng protein per band
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    200 mL
  • Omschrijving:
    SYPRO® Ruby Protein Blot Stain
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.