Cleaning brush
Borstel, zwart, Varkenshaar, natuur, 120 mm, 50 mm, Draad, 500 mm
149-0250
Brush in natural black bristles.
- Kleur borstelharen:natuur
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:50 mm
- Handle material:Draad
- Omschrijving:Borstel, zwart
- Seq:05
- Totale lengte:500 mm
- Lengte borstelkop:120 mm