Orders LinkContactUsLinkComponent
Baret cap
Baret cap
wit
Catalogus # HOIT114510_U
Baret cap
Catalogus # HOIT114510_U
Baret cap
Baret cap
wit
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This baret cap is made from polypropylene.
  • With Peak
Weight: Peak - 90 g/m², Cap - 35 g/m²
Colour: White.
Verpakking: 100 pieces/bag; 10 bags/case.
Specificaties
  • Kleur:
    wit
  • Cat. No.:
    HOIT114510_U
  • Gewicht:
    35 g/m²