Fenolftaleïne, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Leverancier: VWR Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:77-09-8
:
Formule:C₂₀H₁₄O₄
MDL-nummer:MFCD00005913
:318.33 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Tijdelijke uitverkoop
Selecteer de onderstaande items die momenteel in de uitverkoop zijn
Specificatie testresultaten
- pH range (Colourless to Violet-Red):8 - 10
- Absorption Maximum λ (pH 9.8):551 - 554
- Absorptivity (A1%/1 cm; λ max; pH 9.8 on Dried Sample):500 - 600
- Clarity of alcohol solution:passes test
- Loss on Drying (110 ºC):≤1
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together