Multi-element standard solution 3 for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Multi-element standard solution 3 for ICP, 5% HNO₃, 100 mL
Leverancier: Merck
Multi-element standard solution 3 for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Catalogus # 49596-100ML
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Ca, 2000 mg/l
K, 200 mg/l
Mg, 400 mg/l
Na, 1000 mg/l
Certificeringen: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Matrix:5% HNO₃
- VPE:100 mL
- Omschrijving:Multi-element standard solution 3 for ICP
- Cat. No.:49596-100ML
- M-Clarity quality level:MQ300
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.