Eosin Y (yellowish) 1% alcoholic solution counterstain in H&E, for histology
Catalog # 1.17081.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VPE:1 L
- Seq:5037
- Info VPE:Preparation Capacity 1000 - 1500 slides
Specifications
Specification Test Results
- Geschiktheid voor microscopie (weefselsectie):slaagt voor de test
- Nuclei:donkerblauw tot donkerviolet
- Cytoplasma:roze tot rood
- intercellulaire stoffen:roze tot rood
- Erythrocyten:geel tot oranje
Specification Test Results
About this item
:
ADR:3,
:691.86 g/mol
UN:1170
:GHS02
Storage Temperature:Kamertemperatuur
:1
CAS Number:17372-87-1
Formula:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MDL Number:MFCD00005040