ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Picoline, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 2-Picoline, analytical standard, Supelco®
  74350-500MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 2-Picoline, analytical standard, Supelco®
  74350-500MG
 :  Merck
 :  
  • VPE:
    500 mg
  • Standaard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    109-06-8
  • Omschrijving:
    2-Picoline, ≥98,5% (GC)
  • Environmentally Preferable:
  • Smeltpuntapparaat:
    –70 °C (lit.)
  • Formule:
    C₆H₇N
  • Omschrijving:
    2-Picoline
  • Vlampunt:
    29 °C
  • Kookpunt:
    128...129 °C (lit.)
  • Vorm:
    Neat