ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Methylcyclohexanone, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 2-Methylcyclohexanone, analytical standard, Supelco®
Catalogus # 44479-1ML
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, 2-Methylcyclohexanone, analytical standard, Supelco®
Catalogus # 44479-1ML
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Specificaties
  • VPE:
    1 mL
  • Standaard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    583-60-8
  • Omschrijving:
    2-Methylcyclohexanone, ≥98,0% (GC)
  • Environmentally Preferable:
  • Formule:
    C₇H₁₂O
  • Omschrijving:
    2-Methylcyclohexanone
  • Kookpunt:
    162...163 °C (lit.)
Specificaties
Over dit artikel