ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 1-Hexanethiol, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 1-Hexanethiol, analytical standard, Supelco®
Catalogus # 75018-1ML
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, 1-Hexanethiol, analytical standard, Supelco®
Catalogus # 75018-1ML
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Specificaties
  • VPE:
    1 mL
  • Standaard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    111-31-9
  • Omschrijving:
    1-Hexanethiol, ≥98,0% (GC)
  • Environmentally Preferable:
  • Smeltpuntapparaat:
    –81...–80 °C (lit.)
  • Formule:
    CH₃(CH₂)₅SH
  • Omschrijving:
    1-Hexanethiol
  • Vlampunt:
    30 °C
  • Kookpunt:
    150...154 °C (lit.)
Specificaties
Over dit artikel