Supelco® Organic Reference Standard, (−)-β-Elemene
(−)-β-Elemene, Analytical standard, 25 mg
Catalogus # 63965-25MG
Leverancier: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-β-Elemene
Catalogus # 63965-25MG
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 mg
- Standaard:Analytical standard
- Omschrijving:(−)-β-Elemene
- Cat. No.:63965-25MG
- M-Clarity quality level:MQ100
- Moleculair gewicht:204,35
- MDL No.:MFCD00468041
- Vlampunt:98 °C
- Synonym(s):β-Elemene; (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane; (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)cyclohexane
- CAS No.:515-13-9
- Opslag condities:2…8 °C
- Shipping conditions:STD
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.