Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Potjes
Potjes voor algemeen gebruik
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
Catalog # LAPH45092154
Supplier:
LA PHA PACK
Expand image
VWR®, Jar, cylindrical, screw neck
Catalog # LAPH45092154
Supplier:
LA PHA PACK
Specifications
Ø uitw.:
48,5 mm
Capaciteit:
100 ml
Hoogte:
85,5 mm
VPE:
72
Specifications
About this item
Product Details
Made of clear glass.
Product Details