Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Catalog # BRND23939
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Modular concept - all individual components are replaceable
- Fast to dismantle and easy to clean and repair
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Detachable PTFE stopcock
- Automatic zeroing and Schellbach stripe
Certifications: DIN EN ISO 385
Ordering information: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Delivery information: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC, transparent), pump head and 2000 ml bottle.
Specifications
- Capaciteit:10 ml
- Seq:01
- Indeling:0,02 ml
- Tolerantie:0,02 ± ml
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRND11510Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 10 mlLog in for availability1 * 1 ST - 6,90 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRND11511Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 25 mlLog in for availability1 * 1 ST - 6,90 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRND11512Reserve-burettip, helder borosilicaatglas 3.3, voor compacte buretten en compacte automatische buretten van 50 mlLog in for availability1 * 1 ST - 6,90 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRND11525Reserve-vulbuis voor alle compacte automatische buretten, PVCLog in for availability1 * 1 ST - 4,80 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRND23400Rubberen balg met enkele ballon, oranje, met ventiel en buisLog in for availability1 * 1 ST - 17,50 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitIndelingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitIndelingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingCapaciteitIndelingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingLengteAvailabilityPrice
- BRND23875Pompkop, transparant, NS 29/32, lengte aansluiting 185 mm, buitendiameter mondstuk 7 mm, Boro 3.3185 mmLog in for availability1 * 1 ST - 44,70 €