Organic reference standard, Octocrylene, analytical standard, Supelco®
Catalog # 02343-1ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VPE:1 mL
- Standaard:Analytical standard
- CAS No.:6197-30-4
- Omschrijving:Octocrylene
- Smeltpuntapparaat:–10 °C (lit.)
- Formule:C₂₄H₂₇NO₂
- Omschrijving:Octocrylene
- Kookpunt:218 °C/1.5 mm Hg (lit.)