Organic reference standard, N-Nitrosodi-n-propylamine, analytical standard, Supelco®
48554.
: Merck
:
- VPE:1
- Standaard:Analytical standard
- CAS No.:621-64-7
- Omschrijving:N-Nitrosodi-n-propylamine
- Formule:C₆H₁₄N₂O
- Opslagtemperatuur:RT
- Omschrijving:N-Nitrosodi-n-propylamine
- Info VPE:100 mg/ampule