Organic reference standard, Methapyrilene HCl, analytical standard, Supelco®
Catalogus # 442641.
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:1
- Standaard:Analytical standard
- CAS No.:135-23-9
- Omschrijving:Methapyrilene HCl
- Formule:C₁₄H₂₀ClN₃S
- Omschrijving:Methapyrilene HCl