Supelco® Organic Reference Standard, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
05828-25MG
: Merck
:
- VPE:25 mg
- Standaard:Analytical standard
- CAS No.:4191-73-5
- Omschrijving:Isopropyl 4-hydroxybenzoate
- Storage conditions:2...8 °C
- Beschrijving van de gevarenklasse:H302 - H318
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00016468
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester; Isopropyl paraben
- Formule:C₁₀H₁₂O₃
- Moleculair gewicht:180,20
- Opslagtemperatuur:2...8 °C
- Vlampunt:Not applicable
- GHS signal: GHS05, GHS07
: P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338 - P501