Organic reference standard, Chloroform, analytical standard, Supelco®
48520-U
: Merck
:
- VPE:1
- Standaard:Analytical standard
- CAS No.:67-66-3
- Omschrijving:Chloroform
- M-Clarity quality level:MQ100
- Smeltpuntapparaat:−63 °C (lit.)
- Formule:CHCl₃
- Omschrijving:Chloroform
- Kookpunt:60.5...61.5 °C (lit.)
- Info VPE:1000 mg/ampule