ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Benzophenone-9, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, Benzophenone-9, analytical standard, Supelco®
Catalogus # 94257-25MG
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Organic reference standard, Benzophenone-9, analytical standard, Supelco®
Catalogus # 94257-25MG
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Specificaties
  • VPE:
    25 mg
  • Standaard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    76656-36-5
  • Omschrijving:
    Benzophenone-9
  • Formule:
    C₁₅H₁₂Na₂O₁₁S₂
  • Omschrijving:
    Benzophenone-9
Specificaties
Over dit artikel