Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-element calibration standard 5
Multi-element calibration standard 5, (12 components), 10 mg/L each, H₂O/tr HF, 125 ml, 1
Catalogus # PERCN9300235
Leverancier:   PerkinElmer
Multi-element calibration standard 5
Catalogus # PERCN9300235
Leverancier:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Multi-element calibration standard 5
Multi-element calibration standard 5, (12 components), 10 mg/L each, H₂O/tr HF, 125 ml, 1
CAS-nummer:  
Price
257,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Designed to contain virtually every element in the mass spectrum for concentration checks.
Concentration of element includes 10 µg/ml of boron, germanium, molybdenum, niobium, phosphorus, rhenium, sulphur, silicon, tantalum, titanium, tungsten, and zirconium.
These solutions are made with the highest purity materials available and are tested on the ELAN 6000 under an internationally accredited ISO 9001 quality assurance program.
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    10 mg/L each
  • Matrix:
    H₂O/tr HF
  • VPE:
    1
  • Omschrijving:
    Multi-element calibration standard 5, (12 components)
  • Info VPE:
    125 ml
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.