Headspace-krimpflesjes, ND20, La-Pha-Pack™
Vials van helder en bruin glas met ronde of vlakke bodem en volumes van 5 tot 20 ml en sluitingen. Een vial met ronde bodem is steviger en bestand tegen hoge druk tijdens het verwarmingsproces. Vials met vlakke bodem zijn meer geschikt voor bepaalde instrumenten.
- Veiligheidsdoppen met drukaflaat met een groot aantal verschillende septa beschikbaar
- Magnetische en magnetische bimetalen doppen voor CTC Combi PAL en Shimadzu AOC5000 automatische monsternameapparaten
- Doppen met Pharma-Fix septa (Butyl/PTFE) bieden de beste afdichting
- Vials zijn bestand tegen hoge interne druk door hun wanddikte van 1,2 mm
* Voor vials met platte crimp neck
** Voor vials met afgeschuinde crimp neck
Aluminium crimp cap, ND20 with central hole, 10 mm and septa
Frequently Bought Together