ContactUsLinkComponent
VWR®, werkstationlaboratoriummat
VWR®, werkstationlaboratoriummat
  111-2431
undefined
VWR®, werkstationlaboratoriummat
  111-2431
  • Kleur:
    groen
  • l×b:
    305×379 mm
  • Dikte:
    2 mm
  • VPE:
    1
Deze duurzame FDA-voedselveilige siliconen laboratoriummatten zijn ideaal voor elk type laboratorium en meer gespecialiseerde ruimtes zoals koelruimtes, cleanrooms, steriele suites en ruimtes waar hoge steriliteit een vereiste is. Ze vergemakkelijken op veilige wijze workflowprocessen met organisatie en eenvoudige opruiming.
  • Omkeerbaar - Zijde één: Combinatie gerasterd en glad oppervlak; Kant twee: Alleen glad oppervlak
  • Houdt werkbladen schoon en veilig tegen vlekken, morsen en slijtage, beschermt tegen hete voorwerpen tot +200 °C
  • Lip rond de rand kan ca. 250 ml vloeistof
  • Antislipoppervlak houdt de mat en voorwerpen op hun plaats
  • Geluidsdempend, waardoor het geluid van de trillingen van gewone tafelapparatuur wordt verminderd
  • Chemisch inert, reageert niet met de meeste chemicaliën
  • Autoclaveerbaar bij +121 °C gedurende 15 minuten
Het gerasterde oppervlak is ideaal voor het plaatsen van buizen, het voorkomen van beweging van kleine voorwerpen en het vastzetten van voorwerpen zoals reservoirs, pipettipboxen, testplaten, enz.
Deze matten zijn herbruikbaar en verminderen dus de hoeveelheid afval, waardoor het een milieuvriendelijkere optie is dan wegwerpmatten. Ze kunnen eenvoudig worden gereinigd met elk standaard desinfectiemiddel door het eenvoudigweg af te vegen en zijn vaatwasmachinebestendig.
De matten kunnen worden opgerold voor een compacte opslag.