Over dit artikel
Wordt gebruikt voor het kleuren van bloed, beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters
De kleuringsmethode volgens Wright is een van de standaardtechnieken bij hematologische diagnostische procedures. Net als de eosine-methyleenblauw-oplossing van Leishman en de eosine-methyleenblauw-oplossing van May-Grünwald, wordt het gebruikt voor het kleuren van bloed- en beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters. De eosine-methyleenblauw-oplossing van Wright is een IVD/CE-product en 500 ml is voldoende voor het kleuren van maximaal 1600 objectglaasjes in Hellendahl-cellen.
- CAS-nummer:68988-92-1
- MDL-nummer:MFCD00082143
- Dichtheid:0,80 g/cm3 (20 °C)
- Flits Pt:9,7°C
- UN:1230
- ADR:3 (6.1),II
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Wordt gebruikt voor het kleuren van bloed, beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters
De kleuringsmethode volgens Wright is een van de standaardtechnieken bij hematologische diagnostische procedures. Net als de eosine-methyleenblauw-oplossing van Leishman en de eosine-methyleenblauw-oplossing van May-Grünwald, wordt het gebruikt voor het kleuren van bloed- en beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters. De eosine-methyleenblauw-oplossing van Wright is een IVD/CE-product en 500 ml is voldoende voor het kleuren van maximaal 1600 objectglaasjes in Hellendahl-cellen.
- CAS-nummer:68988-92-1
- MDL-nummer:MFCD00082143
- Dichtheid:0,80 g/cm3 (20 °C)
- Flits Pt:9,7°C
- UN:1230
- ADR:3 (6.1),II
Documents
Merck The Color of Tissue Diagnostics
Product documentatie
msds_101383
SDS
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Geschiktheid voor microscopie (bloeduitstrijkje):slaagt voor de test
- Erythrocyten:roze tot bruinachtig
- Nuclei:blauw-violet
- Eosinofiele korrels:rood tot roodbruin
- Neutrofiele korrels:licht violet
- Lymphocyte cytoplasm:blauw
Product Family Options
Productinformatie