ContactUsLinkComponent
Capsule filters, Polycap™ AS, Whatman™
Capsule filters, Polycap™ AS, Whatman™
Certificaten
undefined
Capsule filters, Polycap™ AS, Whatman™
Certificaten
Specificaties
  • Catalog No:
  • 516-0966
  • 516-4445
  • 515-0108
  • 516-0443
  • 516-0957
  • 516-4436
  • 516-4442
  • 516-0965
  • Type:
  • Polycap™ AS 75, nylon, met glasvezel voorfilter, niet-steriel
  • Polycap™ AS 36, nylon, met glasvezelvoorfilter, steriel
  • Polycap™ AS 36, nylon, with glass fibre prefilter, sterile
  • Polycap™ AS 36, nylon, met glasvezelvoorfilter, steriel
  • Polycap™ AS 36, nylon, met glasvezel voorfilter, niet-steriel
  • Polycap™ AS 36, nylon, with glass fibre prefilter, sterile
  • Polycap™ AS 36, nylon, with glass fibre prefilter and filling bell, sterile
  • Polycap™ AS 75, nylon, met glasvezel voorfilter, niet-steriel
  • Filtratieoppervlak:
  • 820 cm²
  • 400 cm²
  • 400 cm²
  • 400 cm²
  • 400 cm²
  • 400 cm²
  • 400 cm²
  • 820 cm²
  • In-/uitlaat:
  • Slangpilaar voor 6 - 10 mm slangen
  • Max. druk:
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
Specificaties
Frequently Bought Together