Eosin Y (yellowish), Gurr™ for microscopical staining
Catalog # 341975T
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Verpakking:Glazen fles
- VPE:1 kg
- Seq:4024
Specifications
Specification Test Results
- Kleurstofgehalte (gravimetrisch):Min. 85 %
- Identiteit (UV/VIS-spectrum):Voldoet aan de test
- Absorptie maximaal λmax. Water:515 --> 518 nm
- Spec. Absorptievermogen (λm; 0,005 g/l; water):1200 --> 1400
- TLC-Test:Voldoet aan de test
- Verlies bij drogen (110°C):Max. 8 %
- Geschiktheid voor microscopie:Voldoet aan de test
Specification Test Results
About this item
:
:691.86 g/mol
:1
CAS Number:17372-87-1
Formula:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MDL Number:MFCD00005040