QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine Sensitive 1
58×35×60 mm, 23,9 g, Sulfiet testpapier voor sulfiet, Kleurreactie met natriumnitroprusside, kaliumhexacyanoferraat en zinksulfaat, 48×26×84 mm (packaging), 100 Tests, 100
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine Sensitive 1
Catalogus # MANA90763
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for reliable determination of chlorine concentrations as low as 0,05 mg/L (ppm).
- Sensitive rapid test
A hole in the plastic carrier allows the water to migrate through the test pad increasing the sensitivity by a factor of nearly 10. Ideal for rapid and easy analysis of chlorine directly on-site. No maintenance or calibration is required.
Documents
Specificaties
Specificaties
- Chemische methode:Kleurreactie met natriumnitroprusside, kaliumhexacyanoferraat en zinksulfaat
- VPE:100
- Omschrijving:58×35×60 mm, 23,9 g
- Afmetingen:48×26×84 mm (packaging)
- Tests per kit:100 Tests
- Meetbereik:Sulfiet testpapier voor sulfiet
- Cat. No.:MANA90763
- Gevoeligheid:100 teststrips in een kunststof doos
- Platform:Qualitative test paper
- b×d×h:Sulfiet testpapier voor sulfiet
- Method:Speciaal indicatorpapier, 1 rol, lengte 5 m en breedte 7 mm
- Bestanddelen:Indicatorstrips
- Gewicht:Duotest, navulverpakking, 3 rollen, lengte 5 m en breedte 10 mm
- Conformiteit:Kleurreactie met natriumnitroprusside, kaliumhexacyanoferraat en zinksulfaat
- Houdbaarheid (in maanden):24 (from production)