Test Strips, Potassium
Wit naar bruin-geel, 49,2 g, QUANTOFIX® teststrips voldoen aan alle eisen van een moderne sneltest., 48×25×84 mm (packaging), 200 Tests, 200
QUANTOFIX® test strips meet all requirements of a modern rapid test. The colour of the reactive pad changes depending on the concentration of an analyte in the sample. The evaluation is usually carried out visually by comparison of the reaction colour with a multi-stage colour scale. QUANTOFIX® test strips are immediately ready-to-use. They do not require additional accessories. The test strips are intended for single use, maintenance or calibration are not required.
- Results within seconds: Just dip, wait and read against multi-stage colour scale Always ready to use: No accessories necessary for evaluation Safe results: Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
These test strips allow the quick and easy determination of potassium in solutions. They include all necessary reagents so that the measurement can be started immediately. A reliable result is obtained within 1 minute.
Documents
- Chemische methode:QUANTOFIX® teststrips voldoen aan alle eisen van een moderne sneltest.
- VPE:200
- Omschrijving:Wit naar bruin-geel
- Afmetingen:48×25×84 mm (packaging)
- Tests per kit:200 Tests
- Meetbereik:49,2 g
- Cat. No.:MANA90758
- Gevoeligheid:Kleurreactie met kaliumjodide/zetmeel
- Platform:Qualitative test paper
- b×d×h:De evaluatie gebeurt meestal visueel door vergelijking van de reactiekleur met een meertraps kleurenschaal.
- Method:Kleurreactie gebaseerd op het reagens van Nessler
- Bestanddelen:Ammonium testpapier voor ammonium
- Gewicht:Nitriet - wit → blauw-violet; Chloor - wit → blauw-violet
- Conformiteit:Kaliumjodide-zetmeelpapier MN 616 T voor nitriet en vrij chloor
- Houdbaarheid (in maanden):24 (from production)