Orders LinkContactUsLinkComponent
QUANTOFIX® Copper Sensitive 5
QUANTOFIX® Copper Sensitive 5
Fosfatase - wit → geel, Kleurveranderingen:, Semikwantitatieve teststrips voor betrouwbare bepaling van koperconcentraties tot 0,1 mg/L (ppm)., 40×40×120 mm (packaging), 50 Tests, 50
Catalogus # MANA90612
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Copper Sensitive 5
Catalogus # MANA90612
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
CAS-nummer:  
QUANTOFIX® Copper Sensitive 5
QUANTOFIX® Copper Sensitive 5
Fosfatase - wit → geel, Kleurveranderingen:, Semikwantitatieve teststrips voor betrouwbare bepaling van koperconcentraties tot 0,1 mg/L (ppm)., 40×40×120 mm (packaging), 50 Tests, 50
CAS-nummer:  
Price
39,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for reliable determination of copper concentrations as low as 0,1 mg/L (ppm).
  • Sensitive rapid test
A hole in the plastic carrier allows the water to migrate through the test pad increasing the sensitivity significantly. Ideal for rapid and easy analysis of copper directly on-site. No maintenance or calibration is required.
Specificaties
Specificaties
  • Chemische methode:
    Semikwantitatieve teststrips voor betrouwbare bepaling van koperconcentraties tot 0,1 mg/L (ppm).
  • VPE:
    50
  • Omschrijving:
    Fosfatase - wit → geel
  • Afmetingen:
    40×40×120 mm (packaging)
  • Tests per kit:
    50 Tests
  • Meetbereik:
    Kleurveranderingen:
  • Cat. No.:
    MANA90612
  • Platform:
    Qualitative test paper
  • b×d×h:
    46 g
  • Method:
    11
  • Bestanddelen:
    Speciaal indicatorpapier, 1 rol, lengte 5 m en breedte 7 mm
  • Gewicht:
    50 teststrips in een buis
  • Conformiteit:
    10×85 mm (netto)
  • Houdbaarheid (in maanden):
    12 (from production)