Pipette tips, PP
500 - 5000 µl, -, 160 mm, Helder, 1 bag of 200
Catalogus # VITL146294
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Slim shape pipette tips are suitable for pipetting into narrow vessels such as measuring flasks with NS 12/21. Polypropylene box with fitted lid.
- High quality
- Autoclavable 121 °C
- Diameter: approx. 9,6 mm
The 5 ml tip is tested for VITLAB, BRAND and Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®.
Certificeringen: DIN EN 285
Verpakking: Bulk tips are delivered in resealable bags to minimise the risk of contamination in the lab.
Specificaties
- Verpakt:1 bag of 200
- Steriel:-
- Volume:500 - 5000 µl
- Lengte:160 mm
- Tip kleur:Helder
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.