Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualitative Test Papers, Cobalt
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Qualitative Test Papers, Cobalt
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Certificaten
Qualitative Test Papers, Cobalt
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
QUANTOFIX® test strips meet all requirements of a modern rapid test. The colour of the reactive pad changes depending on the concentration of an analyte in the sample. The evaluation is usually carried out visually by comparison of the reaction colour with a multi-stage colour scale. The test strips are intended for single use, maintenance or calibration are not required.
  • Results within seconds: Just dip, wait and read against multi-stage colour scale Always ready to use: No accessories necessary for evaluation Safe results: Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
These test strips are ideal to test levels of phosphate in solutions. The easy 'dip and read' procedure provides realiable results within 90 seconds.
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • MANA90728
  • MANA91356
  • Method:
  • 2 jaar
  • Phosphate - Phosphomolybdenum blue (yellow-green → green-blue)
  • Parameter:
  • All reagents included
  • Conformiteit:
  • Complexvorming met rhodanide-ionen
  • No hazardous material
  • Bestanddelen:
  • Niet CE-gecertificeerd en geen gevaarlijke stof
  • 50 test strips in a tube, instructions for use
  • Instrument:
  • No
  • Platform:
  • Qualitative test paper
  • Semi-quantitative test strips
  • Gevoeligheid:
  • Complexvorming met rhodanide-ionen
  • b×d×h:
  • Kobalt testpapier voor kobalt
  • Houdbaarheid (in maanden):
  • 24 (from production)
  • 30 (from production)
  • Gewicht:
  • Kobalt - wit → blauw
  • 35 g
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Meetbereik
    Chemische methode
    Afmetingen
    Tests per kit
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • MANA90728
    Geen onderhoud of kalibratie vereist.
    Geen onderhoud of kalibratie vereist.
    Kobalt testpapier voor kobalt
    Dit testpapier maakt snelle en eenvoudige detectie van kobalt (Co²?) mogelijk.
    48×25×84 mm (packaging)
    100 Tests
    100
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 34,50 €
    34,50 €
    1 * 100 ST
       34,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA90728
    Method
    2 jaar
    Parameter
    Conformiteit
    Complexvorming met rhodanide-ionen
    Bestanddelen
    Niet CE-gecertificeerd en geen gevaarlijke stof
    Instrument
    Platform
    Qualitative test paper
    Gevoeligheid
    Complexvorming met rhodanide-ionen
    b×d×h
    Kobalt testpapier voor kobalt
    Houdbaarheid (in maanden)
    24 (from production)
    Gewicht
    Kobalt - wit → blauw
t Strips for Other Parameters
Productinformatie
  • Meetbereik
    Chemische methode
    Afmetingen
    Tests per kit
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • MANA91356
    QUANTOFIX Phosphate 10
    QUANTOFIX Phosphate 10
    0 • 0.5 • 2.0 • 5.0 • 10.0 - mg/L - PO₄³⁻
    Molybdenum blue reaction
    40×40×120 mm (package)
    50 test(s)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 29,00 €
    29,00 €
    1 * 1 ST
       29,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA91356
    Method
    Phosphate - Phosphomolybdenum blue (yellow-green → green-blue)
    Parameter
    All reagents included
    Conformiteit
    No hazardous material
    Bestanddelen
    50 test strips in a tube, instructions for use
    Instrument
    No
    Platform
    Semi-quantitative test strips
    Gevoeligheid
    b×d×h
    Houdbaarheid (in maanden)
    30 (from production)
    Gewicht
    35 g