Orders LinkContactUsLinkComponent
Test papers, qualitative, Bismuth
Test papers, qualitative, Bismuth
Congopapier MN 816 N, rol van 5 meter, 7 mm breed, kleurverandering rood naar blauw, Vismut testpapier voor vismut, Vismut testpapier voor vismut, 48×25×84 mm (package), 200 test(s), 200
Catalogus # MANA90733
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Test papers, qualitative, Bismuth
Catalogus # MANA90733
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
CAS-nummer:  
Test papers, qualitative, Bismuth
Test papers, qualitative, Bismuth
Congopapier MN 816 N, rol van 5 meter, 7 mm breed, kleurverandering rood naar blauw, Vismut testpapier voor vismut, Vismut testpapier voor vismut, 48×25×84 mm (package), 200 test(s), 200
CAS-nummer:  
Price
46,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 200 ST
Product Details & Documents
This test paper allows the rapid detection of Bismuth. In the presence of Bismuth ions (Bi³⁺) it shows an orange-red discolouration on a pale-yellow background.
  • Colour change: Pale-yellow to orange-red
Limit of sensitivity: 60 mg/L Bi³⁺ (Nitric acid >3% leads to reduced sensitivity)
Levering: Pack of 200 strips 20×70 mm.
Specificaties
Specificaties
  • Chemische methode:
    Vismut testpapier voor vismut
  • VPE:
    200
  • Omschrijving:
    Congopapier MN 816 N, rol van 5 meter, 7 mm breed, kleurverandering rood naar blauw
  • Afmetingen:
    48×25×84 mm (package)
  • Tests per kit:
    200 test(s)
  • Meetbereik:
    Vismut testpapier voor vismut
  • Cat. No.:
    MANA90733
  • Gevoeligheid:
    Complexvorming met een quinoline
  • Platform:
    Qualitative test paper
  • b×d×h:
    57 g
  • Method:
    Bismuth - pale-yellow → orange-red
  • Bestanddelen:
    Indicatorstrips
  • Gewicht:
    200 teststrips in een kunststof doos
  • Conformiteit:
    Complexvorming met een quinoline
  • Houdbaarheid (in maanden):
    24 (from production)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.