Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Digital Mutispeed vortex mixer, MSV-3500
Catalogus # GRANMSV-3500
Leverancier:   GRANT INSTRUMENTS
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Catalogus # GRANMSV-3500
Leverancier:  GRANT INSTRUMENTS
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Digital Mutispeed vortex mixer, MSV-3500
Price
565,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Grant bio MSV-3500 is a versatile multi speed vortex mixer is designed for soft or intensive mixing of reagents in different size and type plastic tubes. It is designed for operation in life-science laboratories working in the fields of biochemistry, cell and molecular biology.
  • Four types of interchangeable platforms
  • Microprocessor control, LCD display
  • Acceleration time to max speed: 15 seconds
Provides high maximum speed of platform rotation efficiently mixing microvolumes (less than 5 ml) of samples.
Widely used in intensive stirring of bacterial and yeast cells, extraction of metabolites and enzymes from cells and cell cultures, and various DNA operations such as deproteinisation of DNA/protein complexes and purification of low molecular weight DNA/RNA fragments in PCR diagnostics.
Levering: Platforms are sold separately or available as part of a kit (GRANMSV-3500 4P).
Specificaties
  • Omschrijving:
    Digital Mutispeed vortex mixer, MSV-3500
  • Cat. No.:
    GRANMSV-3500
  • Toerentalbereik:
    300...3500 min⁻¹
  • Schudbeweging:
    Orbital
  • Model:
    MSV-3500
  • b×d×h:
    1800×1700×1450 mm
  • Max. inhoud:
    0,2...50 ml
  • Voeding:
    120 - 230 V
  • Gewicht:
    2,6 kg
  • Cirkelbeweging:
    4 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • MSV-3500 with four additional accessory platforms
    MSV-3500 with four additional accessory platforms
    GRANMSV-35004P
    MSV-3500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 742,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Platform for 10×10 ml (12 mm) tubes
    Platform for 10×10 ml (12 mm) tubes
    GRANSV-10/10
    MSV-3500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 50,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Platform for 4×50 ml (30 mm) tubes
    Platform for 4×50 ml (30 mm) tubes
    GRANSV-4/30
    MSV-3500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 50,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Platform for 8×15 ml (16 mm) tubes
    Platform for 8×15 ml (16 mm) tubes
    GRANSV-8/15
    MSV-3500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 50,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.