Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Over dit artikel
Amplitude™ Lambda™ wipes are made from hydroentangled blend of 58% cellulose and 42% polyester. This hydroentangled fabric provides low levels of particles and extractables.
- Cost effective
- Highly sorbent, excellent durability and good cleanliness
- Recommended for ISO Class 6, 7 and 8 environments
- Strong and durable both wet and dry
An excellent all-purpose wipe with outstanding sorbency, it is ideal for general purpose cleaning and spill pick up in biotech, pharmaceutical and medical device industries.
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Amplitude™ Lambda™ wipes are made from hydroentangled blend of 58% cellulose and 42% polyester. This hydroentangled fabric provides low levels of particles and extractables.
- Cost effective
- Highly sorbent, excellent durability and good cleanliness
- Recommended for ISO Class 6, 7 and 8 environments
- Strong and durable both wet and dry
An excellent all-purpose wipe with outstanding sorbency, it is ideal for general purpose cleaning and spill pick up in biotech, pharmaceutical and medical device industries.
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- CONTAMLA0001
- CONTAMLA0002
- Gewicht:
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- Absorptievermogen:
- 313 ml/m²
- 313 ml/m²
- Absorptievermogen, snelheid:
- <1 s
- <1 s
- Extraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water:
- 0,040 g/m²
- 0,040 g/m²
- Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol:
- 0,027 g/m²
- 0,027 g/m²
- Vezels (>100 µm):
- 43,8/m²
- 43,8/m²
- Deeltjesvorming (>=0,5 µm):
- 20,8 × 10⁶/m²
- 20,8 × 10⁶/m²
- Ionen - chloride:
- 130 ppm
- 130 ppm
- Ionen - natrium:
- 119 ppm
- 119 ppm
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- l×bVerpaktBeschikbaarheidPrice
- CONTAMLA0001Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stackedAmplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked230×230 mm300/bag, 12 bags/caseLog in voor beschikbaarheid1 * 3.600 ST386,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.CONTAMLA0001Gewicht65 g/m²Absorptievermogen313 ml/m²Absorptievermogen, snelheid<1 sExtraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water0,040 g/m²Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol0,027 g/m²Vezels (>100 µm)43,8/m²Deeltjesvorming (>=0,5 µm)20,8 × 10⁶/m²Ionen - chloride130 ppmIonen - natrium119 ppm - CONTAMLA0002Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stackedAmplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked300×300 mm150/bag, 18 bags/caseLog in voor beschikbaarheid1 * 2.700 ST662,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.CONTAMLA0002Gewicht65 g/m²Absorptievermogen313 ml/m²Absorptievermogen, snelheid<1 sExtraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water0,040 g/m²Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol0,027 g/m²Vezels (>100 µm)43,8/m²Deeltjesvorming (>=0,5 µm)20,8 × 10⁶/m²Ionen - chloride130 ppmIonen - natrium119 ppm
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.