Digital microscope, Panthera DL
Product Details & Documents
This upright digital microscope features an integrated 4 MP WiFi camera that enables users to view and capture their images on an independent tablet using the free MotiConnect App.
- Widefield high eyepoint eyepieces with diopter adjustment on both eyepieces and rubber eyecups
- Reversed coded quintuple nosepiece with Motic LightTracer (Intelligent Light Management)
- CCIS® Plan achromatic objectives UC PL (4×, 10×, 40× S, 100× S-Oil)
- Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
- Compact mechanical stage with built-in low position rackless coaxial stage control and sample holder
- Köhler illumination with LED (3 W) and halogen (6 V/30 W) interchangeable illuminator
Motic LightTracer: A combination of a coded nosepiece and a digital light intensity knob for a digital illumination control. It memorises light intensity for each objective so that users don’t have to adjust it again.
Live display mode / Wi-Fi Live display – 1920×1080 pixels (Full HD)
Live display mode Ethernet Data transfer – 1920×1080 pixels (Full HD)
: Supplied ready-to-use with eyepieces, objectives, power cord, blue filter, immersion oil (5 ml), allen hexagonal key, vinyl dust cover, HAL bulb and LED module, Motic Images Plus 3.0 software for Windows, OSX and Linux, MotiConnect App for iOS and Android, and calibration slide.
Specificaties
- Vergroting:4×, 10×, 40×, 100× (i)
- Model:Panthera DL
- Type:Binocular
- Verlichting:Köhler (LED 3 W and halogen 6 V/30 W), interchangeable
- b×d×h:282×210×394 mm
- Productie:Ethernet and Wi-Fi (2,4 GHz & 5 GHz)
- Condensor:Abbe N.A. 0.90, focusable, with iris diaphragm and slot
- Objectieven:Infinity, plan-achromatisch 4×, 10×, 40× (inschuifbaar), 100× (inschuifbaar, immersie-olie)
- Hoofd:Hoek van 25°, 360° draaibaar
- Tafel:185×145 mm (75×50 mm movement)
- Gewicht:8,8 kg
- Cat. No.:MOTI1100403300061
- Objectiefrevolver:5 standen, naar achteren gericht
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Oculairs:WF 10×/22 mm
- Resolutie:1920×1080
- Software:Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux, MotiConnect App for iOS and Android
- Camera:4 MP
- Elektrisch:100 - 240 V
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 0,35×C-mount camera-adapter voor ¹/₃" chipsensoren0,35×C-mount camera-adapter voor ¹/₃" chipsensoren630-1946Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 232,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren630-1503Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Achromatische swing-out condensor N.A, 0,90/0,13 met iris diafragmaAchromatische swing-out condensor N.A, 0,90/0,13 met iris diafragmaMOTI1101001900631Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 157,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Abbe condenser N.A, 0,90 met iris diafragma en slot voor schuivenAbbe condenser N.A, 0,90 met iris diafragma en slot voor schuivenMOTI1101001101131Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 97,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- LED module voor lage kleurtemperatuur, 3500 °KLED module voor lage kleurtemperatuur, 3500 °KMOTI1101011400041Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 111,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Foto oculair (te gebruiken met foto adapter), 2,5×Foto oculair (te gebruiken met foto adapter), 2,5×MOTI1101000300442Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 144,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VPEBeschikbaarheidPrice
- Immersieolie (5 ml)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- LED module voor hoge kleurtemperatuur, 5500 °KLED module voor hoge kleurtemperatuur, 5500 °KMOTI1101011400051Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 111,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Eenvoudige add-on polarisator
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 3-Position Phase slider for Ph1, Ph2, BF3-Position Phase slider for Ph1, Ph2, BFMOTI1101001100531Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 95,50 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Centrerende telescoop voor fasecontrastCentrerende telescoop voor fasecontrastMOTI1101000300836Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 156,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Eenvoudige donkerveld-schuif, (4×~40×)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Dradenkruis met 100 verdelingen in 10 mm (Ø 25 mm)Dradenkruis met 100 verdelingen in 10 mm (Ø 25 mm)MOTI1101001401841Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 54,10 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase slider Ph3 (100×)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase contrast 5 position turret condenser N,A, 0,90 (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3)Phase contrast 5 position turret condenser N,A, 0,90 (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3)630-1458Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 506,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Phase slider Ph2 (20×, 40×)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Eenvoudige analysator
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Photo adapter (requires the photo eyepiece below)Photo adapter (requires the photo eyepiece below)MOTI1101001901931Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 148,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Dradenkruis met wijzer (Ø: 25 mm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 1× C-mount camera-adapter (zonder lens)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 0,65×C-mount camera-adapter voor ²/₃" chipsensoren0,65×C-mount camera-adapter voor ²/₃" chipsensoren630-1945Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reticle with crosshair (Ø 25 mm)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Dradenkruis met dubbele schaal, 100 verdelingen in 10 mm (Ø 25 mm)Dradenkruis met dubbele schaal, 100 verdelingen in 10 mm (Ø 25 mm)MOTI1101001401861Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 54,10 €