Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Zoutzuur
Zoutzuur 6 M Reag. Ph. Eur.
Zoutzuur 6 M Reag. Ph. Eur.
REGE3001500
:
REAGECON
:
Zoutzuur 6 M Reag. Ph. Eur.
REGE3001500
:
REAGECON
:
Verpakking:
HDPE container
VPE:
1 L
Seq:
5037
Environmentally Preferable:
:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
:
:
36.46 g/mol
:
7647-01-0
:
HCl
:
MFCD00011324