Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrische oplossing, for determination of iodine value, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
:7789-33-5
Formule:IBr
MDL-nummer:MFCD00011353
Dichtheid:1.06 g/cm³
Flits Pt:40 °C
UN:2789
ADR:8,II
:GHS05
:GHS02
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificatie testresultaten
- Assay:0.0985 - 0.1014 mol/l
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together