Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters for GL screw threads
Adapters for GL screw threads
Adapters for GL screw threads
For connecting GL screw threads and conical ground joints.
Product Family Options
  • Omschrijving
    Type
    Schroefdraad
    Voor
  • Adapters met conisch slijpstuk 14/23
    18
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
  • Adapters met conisch slijpstuk 29/32
    18
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST