ContactUsLinkComponent
PMA (Propidium monoazide) 20 mM in water DNA/RNA binding dye
PMA (Propidium monoazide) 20 mM in water DNA/RNA binding dye
Catalogus # 40019.
Leverancier:  Biotium
CAS-nummer:  
undefined
PMA (Propidium monoazide) 20 mM in water DNA/RNA binding dye
Catalogus # 40019.
Leverancier:  Biotium
CAS-nummer:  
Specificaties
  • VPE:
    100 µl
  • Seq:
    1286
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :440.582 g/mol
Temperatuur bij opslag:Vriezer
Formule:C₂₇H₃₂N₆²⁺