4',6-diamidino-2fenylindol dihydrocloride (DAPI) 1500 ng/ml counterstain
Catalogus # ABNOU0031
Leverancier: Abnova
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:1 mL
- Seq:2070
- Info VPE:2×0.5 ml
Specificaties
Over dit artikel
:
:350.25 g/mol
Temperatuur bij opslag:Koelkast
CAS-nummer:28718-90-3
Formule:C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MDL-nummer:MFCD00012681