Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Linalool, Certified reference material, TraceCERT®, 50 mg
Leverancier: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Linalool
Catalogus # 61706-50MG
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS07
Certificeringen: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Let op: P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- VPE:50 mg
- Standaard:Certified reference material, TraceCERT®
- Omschrijving:Linalool
- Cat. No.:61706-50MG
- M-Clarity quality level:MQ300
- Moleculair gewicht:154,25
- Kookpunt:194 - 197 °C/720 mmHg (lit.)
- Beschrijving van de gevarenklasse:H315 - H317 - H319
- MDL No.:MFCD00008906
- Formule:(CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)(OH)CH=CH₂
- Synonym(s):(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol; (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
- CAS No.:78-70-6
- Opslag condities:–20 °C
- Shipping conditions:STD
- Dichtheid:0,87 g/ml at 25 °C (lit.)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.