ContactUsLinkComponent
Molen, buismolen 100 controle
Catalog # 412-0305
Supplier:  IKA
undefined
Molen, buismolen 100 controle
Catalog # 412-0305
Supplier:  IKA
Specifications
  • Omschrijving:
    Tube Mill 100 besturing met EU-stekker
  • Seq:
    001
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
De Tube Mill 100-besturing is een zeer veelzijdige kleine batchmolen met wegwerpbare maalkamers, waardoor kruisbesmetting en schoonmaakwerk worden geëlimineerd. De molen heeft een duidelijk en meertalig OLED-display en biedt plaats aan grotere maalkamers met een maximaal volume van 100 ml.
  • Eenvoudige en stille bediening met aanraaktoetsenbord voor toegang tot verschillende bedrijfsmodi
  • Programmeerbare en op te slaan testcondities leveren reproduceerbare testresultaten
  • USB-interface voor controle en documentatie van alle parameters
  • Intervalwerking beschikbaar van 5 tot 180 seconden
  • Roestvrijstalen mes/klopper
  • Instelbare veiligheidssnelheid en -tijd
  • Stofdichte verzegelde behuizing
De maalkamer en het deksel zijn gemaakt van transparant materiaal zodat maalproeven op elk moment kunnen worden waargenomen. De molen kan worden gebruikt voor harde (Mohs-hardheid tot 5), droge en broze materialen. Het is vooral geschikt voor het malen van zaden, zoals maïs en tarwe. De Tube Mill-besturing kan ook worden gebruikt om vochtige, vette, elastische en vezelachtige monsters te verwerken door droogijs rechtstreeks in de maalkamer te brengen. Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, start de molen alleen als de kap gesloten is. Wanneer de maalkamer niet goed is geplaatst of niet goed is afgesloten, geeft de aandrijfeenheid een foutmelding en start de aandrijving niet. Tijdens het gebruik kan de maalkamer niet worden geopend. De aandrijving en de maalkamers zijn beveiligd met een labyrintafdichting. Er kan geen stof uit de kamer ontsnappen of de aandrijving binnendringen.
Certifications: IP beschermingsklasse conform DIN EN 60529 IP 30
Ordering information: Neem contact op met Avantor voor informatie over alternatieve maalkamers.
Delivery: Geleverd met 1× MT 40 (40 ml wegwerp maalbuis), 1× MT 100 (100 ml wegwerp maalbuis) en 1× MMT 40 (40 ml multifunctionele maalbuis). Wegwerpfreesbuizen moeten apart worden besteld, zie accessoires voor details.