ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Cut resistant gloves, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Leverancier:  UVEX
Certificaten
undefined
Cut resistant gloves, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Leverancier:  UVEX
Specificaties
  • Catalog No:
  • UVEX6053609
  • UVEX6053610
  • 112-5657
  • 112-5658
  • Model:
  • NK4025B
  • NK4025B
  • NK2725B
  • NK2725B
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Afwerking:
  • Full special NBR coating, rough
  • Full special NBR coating, rough
  • Full special NBR coating, rough
  • Full special NBR coating, rough
  • Manchetstijl:
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Boordlengte:
  • 400 mm
  • 400 mm
  • 270 mm
  • 270 mm
  • EN-norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (4X44C)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (4X44C)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (4X44C)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (4X44C)
Specificaties
Frequently Bought Together