Industrial gloves, uvex unipur 6639
Leverancier: UVEX
Certificaten
Over dit artikel
These lightweight, sensitive and dirt-resistant polyamid safety gloves with PU coating are ideal for precision mechanical work.
- Good mechanical abrasion resistance
- Good grip in dry and slightly damp areas
- Outstanding tactile feel
- Very good fit
Typical applications include: Fine assembly work, precision work, inspection and sorting.
Certificeringen: EN 388:2003 (4131)
Specificaties
- Catalog No:
- UVEX6024807
- UVEX6024809
- UVEX6024811
- UVEX6024808
- UVEX6024810
- Model:
- 6639
- 6639
- 6639
- 6639
- 6639
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Polyamide
- Polyamide
- Polyamide
- Polyamide
- Polyamide
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2003 (4131)
- EN 388:2003 (4131)
- EN 388:2003 (4131)
- EN 388:2003 (4131)
- EN 388:2003 (4131)
Specificaties
Frequently Bought Together