ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, u-chem 3300
Chemical resistant gloves, u-chem 3300
Leverancier:  UVEX
Certificaten
undefined
Chemical resistant gloves, u-chem 3300
Leverancier:  UVEX
Specificaties
  • Catalog No:
  • 112-5412
  • 112-5413
  • 112-5416
  • Model:
  • 3300
  • 3300
  • 3300
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Voeringmateriaal:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Afwerking:
  • Fully coated
  • Fully coated
  • Fully coated
  • Manchetstijl:
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • Lang (Gauntlet)
  • EN-norm:
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
  • Goedgekeurd voor voedselcontact:
  • +
  • +
  • +
Specificaties
Frequently Bought Together