Hoofddeksels voor ademhalingssysteem Versaflo™, M-206 serie
Catalog # 111-2402
Supplier: 3M
Specifications
- Omschrijving:Gelaatsscherm met comfortabele gelaatsafdichting met helder vizier, voor stof, spuitnevel en chemische verwerking
- VPE:1
Specifications
About this item
Lichtgewicht, compact en goed uitgebalanceerd vizier met een comfortabele gelaatsafdichting voor stof, spuitnevel en chemische verwerking.
- Geïntegreerde bescherming tegen een reeks gevaren voor de luchtwegen, het gezicht, de stootpet, de ogen en het gehoor
- Verhoogde controle en comfort met de deflector waarmee gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap kunnen richten
- Makkelijk te onderhouden: Reserveonderdelen en accessoires zijn snel, eenvoudig en intuïtief te vervangen
- Vizierontwerp combineert uitstekend perifeer en neerwaarts zicht met een goede optische helderheid
- Gecoat pc-vizier biedt extra chemische en krasbestendigheid
Aanbevolen branches: Automobiel, constructie, metaalproductie en fabricage, transport.
Het M-206 gelaatsscherm biedt bescherming voor ademhaling, stootpet, ogen en gezicht (EN 166 Medium Impact). De helm is voorzien van een comfortabele gelaatsafdichting voor algemeen gebruik voor stof, spuitnevel en chemische verwerking. De M-206-helm voldoet aan de prestatie-eisen (TH3) voor dit type product bij gebruik met specifieke 3M™ Versaflo™ luchttoevoereenheden.
Beschermingsniveau:
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)