Farmaceutische koelkast, MED-125
471-2535
- Uitw. b×d×h:540×535×810 mm
- Capaciteit:120 l
- Omschrijving:Farmaceutische koelkast, MED-125
- Seq:01
- Model:MED-125
- Art.-Nr.:471-2535
- Elektrisch:220 - 240 V, 50 Hz
- Alarm:Audible and visual
- Ontdooien:Yes
- Deurvergrendeling:Yes
- Type deur:1 solid swing door
- Max. draagvermogen per legplaat:25 kg
- Leggers/laden:1 shelf, 3 drawers
- Specificaties:Insulation: 50 mm thick, made from high-quality, compression-moulded and environmentally friendly material.
Adjustable feet - Gewicht:42 kg
- b×d×h (buitenkant):540×535×810 mm
- Luchtcirculatie:Geventileerd
- VPE:1
- Temperatuur:2…20 °C
Deze onderbouwkoelkast is ideaal voor inbouw in bovenkasten. Geschikt voor de opslag van vaccins.
- 3 lades en 1 plank
- Recirculatie luchtkoeling
- Automatisch ontdooien; verdamping van smeltwater
- Digitale temperatuurweergave
- Optisch en akoestisch waarschuwingsapparaat inclusief stroomuitvalalarm
- Veiligheidscontrole voorkomt bevriezing
- Potentiaalvrij contact voor alarmoverdracht
- Afsluitbare deur
Energieverbruik: 125 Watt
Temperatuurbereik: 2 to 20 °C
: Conform DIN 58345