Forceps, PFA
Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size, wit, 127 mm
Catalogus # ENTEC20-0215
Leverancier: ENTEGRIS
Ga naar:
Product Details & Documents
PFA, white.
- Straight forceps for substrate handling
- Extra heavy for much stronger grip at ends
Verpakking: Packaged in protective cases.
Specificaties
- Type:Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size
- Kleur:wit
- Lengte:127 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.