Stereo microscope
Stereo microscope, Binocular
Catalogus # ESCH33213
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK
Ga naar:
Product Details & Documents
Binocular stereo microscope with LED illumination.
- Transmitted illumination
- Robust metal stand
Specificaties
- Omschrijving:Stereo microscope
- Type:Binocular
- Verlichting:Transmitted illumination (LED)
- Cat. No.:ESCH33213
- Vergroting:10× - 20×
- Werkafstand:Max. 84 mm
- Scherpstelsysteem:Grofregeling
- b×d×h:600×400×300 mm
- Hoofd:Hoek van 45°, 360° draaibaar
- Interpupillaire aanpassing:54 - 74 mm